Kluczowe dokumenty
SAB4701092
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD264-APCwytwarzane u myszy
clone TRAIL-R4-01
Synonim(y):
DcR2, Receptor TRAIL 4, Receptor wabika 2, TNFRSF10D, TRUNDD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TRAIL-R4-01, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
0.1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
Q9UBN6
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Przeciwciało TRAIL-R4-01 reaguje z TRAIL-R4, białkiem transmembranowym o masie 42 kDa ulegającym ekspresji w różnych komórkach krwi.
Immunogen
TRAIL-R4 (aa 1-210) - białko fuzyjne hIgGhc
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)