Merck
SAB4700532
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD264, azide free antibody produced in mouse
clone TRAIL-R4-01, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TNFRSF10D, Anti-TRAIL-R4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TRAIL-R4-01, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
The antibody TRAIL-R4-01 reacts with TRAIL-R4, a 42 kDa transmembrane protein expressed on various blood cells.
Immunogen
TRAIL-R4 (aa 1-210) - hIgGhc fusion protein
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution for Flow Cytometry is 1-5 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in azide free phosphate buffered saline, pH 7.4; 0.2 um filter sterilized.