MABF230
Anti-TIM-3, clone RMT3-23, Azide Free Antibody
clone RMT3-23, from rat
Synonim(y):
Hepatitis A virus cellular receptor 2 homolog, HAVcr-2, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, TIMD-3, T-cell immunoglobulin mucin receptor 3, TIM-3, T-cell membrane protein 3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RMT3-23, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Havcr2(171285)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected TIM-3 in TIM-3 transfected 1X10E6 BALB/L5178Y cells.
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected TIM-3 in dendritic cells, macrophages, splenocytes, and hepatic mononuclear cells from acute graft-vs-host disease (aGVHD) mice (Oikawa, T., et al. (2006). J Immunol. 177(7):4281-4287.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected TIM-3 in liver tissue from normal and aGVHD mice (Oikawa, T., et al. (2006). J Immunol. 177(7):4281-4287.).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected TIM-3 in HMGB1-deficient MEF cells (Chiba, S., et al. (2012). Nat Immunol. 13(9):832-842.).
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TIM-3 in 10 µg of TIM-3 transfected L5178Y cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1