Kluczowe dokumenty
SAB4701066
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD133wytwarzane u myszy
clone W6B3C1
Synonim(y):
AC133, PROM1, PROML1, Prominin, STGD4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
W6B3C1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
NM_001163577
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PROM1(8842)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne W6B3C1 rozpoznaje glikozylowany epitop 1 na ludzkim CD133 (CD133/1), glikoproteinie 120 kDa z rodziny prominin, wyrażanej np. na komórkach progenitorowych. Przeciwciało to jest ważne dla identyfikacji komórek macierzystych i nowotworowych.
Immunogen
Linia komórkowa retinoblastoma WERI-RB-1
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4701066-100UG