Kluczowe dokumenty
SAB4701060
Sigma-Aldrich
Monoklonalneprzeciwciało przeciwko mieloperoksydaziewytwarzane u myszy
clone MPO421-8B2
Synonim(y):
MPO
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MPO421-8B2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
NM_000250
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MPO(4353)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne MPO421-8B2 rozpoznaje ludzką mieloperoksydazę, białko hemu obecne w mieloblastach, neutrofilach i monocytach. Jest markerem ostrych białaczek szpikowych i ostrych białaczek limfoblastycznych.
Immunogen
Ludzka mieloperoksydaza
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Leo Nicolai et al.
Circulation, 142(12), 1176-1189 (2020-08-07)
Severe acute respiratory syndrome corona virus 2 infection causes severe pneumonia (coronavirus disease 2019 [COVID-19]), but the mechanisms of subsequent respiratory failure and complicating renal and myocardial involvement are poorly understood. In addition, a systemic prothrombotic phenotype has been reported