Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Key Documents
SAB5701045
Sigma-Aldrich
Anti- CD133 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.74 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:1000-1:3000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PROM1(8842)
Opis ogólny
This gene encodes a pentaspan transmembrane glycoprotein. The protein localizes to membrane protrusions and is often expressed on adult stem cells, where it is thought to function in maintaining stem cell properties by suppressing differentiation. Mutations in this gene have been shown to result in retinitis pigmentosa and Stargardt disease. Expression of this gene is also associated with several types of cancer. This gene is expressed from at least five alternative promoters that are expressed in a tissue-dependent manner. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 750-850 of human CD133 (NP_006008.1).
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1