Kluczowe dokumenty
SAB4700882
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD305 antibody produced in mouse
clone NKTA255
Synonim(y):
LAIR-1, LAIR1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
NKTA255, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 1.5 μg/mL
nr dostępu
BC027899
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LAIR1(3903)
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody NKTA255 recognizes CD305 / LAIR1, a 40 kDa type I transmembrane glycoprotein expressed on NK, T, and B cells, monocytes, dendritic cells, eosinophils, basophils, mast cells, CD34+ hematopoietic progenitor cells and thymocytes.
Immunogen
Activated NK cells and CD3- thymocytes
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.