MAB13424
Anti-MMP-13 Antibody, clone VIIIA2
clone VIIIA2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Collagenase-3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
VIIIA2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rabbit
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP13(4322)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
* Staining of formalin-fixed tissues is enhanced by boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6.0, for 10-20 minutes followed by cooling at room temperature for 20 minutes.
Immunoprecipation: use protein G (2 μg/mg protein lysate)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
POSITIVE CONTROL: Conditioned, serum-free medium from (PMA-treated) human fibrosarcoma HT-1080 cells. Bladder, breast, ovarian carcinomas.
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2