Kluczowe dokumenty
SAB3700802
Sigma-Aldrich
Anti-Ferret IgG IgA IgM (H+L)-Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ALP, Alk Phos
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
alkaline phosphatase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
ferret
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa z użyciem antygenów Ferret sprzężonych z kulkami agarozowymi, a następnie adsorpcji na fazie stałej w celu usunięcia wszelkich niepożądanych reaktywności. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko antyfosfatazie alkalicznej (jelito cielęce) i surowicy koziej. Odczynnik ten jest odpowiedni do wykrywania wszystkich izotypów, podklas i kombinacji łańcuchów immunoglobulin fretek.
Immunogen
Całe cząsteczki IgG, IgA i IgM fretek
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.05 M Tris Chloride, 0.15M Sodium Chloride, 0.001M Magnesium Chloride, 0.0001M Zinc Chloride, 50% (v/v) Glycerol; pH 8.0 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)