Kluczowe dokumenty
SAB4700817
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD231 antibody produced in mouse
clone B2D
Synonim(y):
MRX58, MXS1, TALLA-1, TM4SF2, TSPAN7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
FACS
klon:
B2D, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
flow cytometry: 2 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
B2D, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
NM_004615.3
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TSPAN7(7102)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody B2D recognizes CD231 (TALLA-1, tetraspanin 7), a transmembrane glycoprotein expressed in neuronal tissue and T-ALL.
Immunogen
Human T-ALL cell line THP-6
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)