Kluczowe dokumenty
SAB4700821
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD253wytwarzane u myszy
clone 2E5
Synonim(y):
Apo-2L, Białko TRAIL, Członek nadrodziny ligandów czynnika martwicy nowotworów 10, Ligand Apo-2, Ligand indukujący apoptozę związany z TNF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 6 μg/mL
nr dostępu
BC020220
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFSF10(8743)
Opis ogólny
Przeciwciało 2E5 reaguje z TRAIL (APO-2L), cytotoksycznym białkiem o masie 21 kDa, aktywatorem szybkiej apoptozy w komórkach nowotworowych. TRAIL ulega ekspresji głównie w śledzionie, płucach, prostacie, a także w wielu innych tkankach.
Immunogen
Rekombinowany rozpuszczalny fragment (aa 95-281) ludzkiego TRAIL.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4700821-100UG