Kluczowe dokumenty
MABT213
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SHP-1, klon HG213, królicze monoklonalne
clone HG213, from rabbit, unconjugated
Synonim(y):
Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6, Hematopoietic cell protein-tyrosine phosphatase, Protein-tyrosine phosphatase 1C, PTP-1C, Protein-tyrosine phosphatase SHP-1, SH-PTP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
unpurified
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HG213, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPN6(5777)
Opis ogólny
Src Homology region 2 domain Phosphatase 1 (SHP-1) jest również znana jako Protein Tyrosine Phosphatase 1C (PTP1C), Protein Tyrosine Phosphatase non-receptor type 6 (PTPN6) i Hematopoietic Cell Phosphatase (HCPH). SHP-1 jest cytozolową fosfatazą tyrozynową zawierającą domenę SH2, charakteryzującą się katalityczną domeną fosfatazy o długości około 240 aminokwasów, która selektywnie defosforyluje reszty tyrozynowe w białkach; domeny SH2 mają kluczowe znaczenie dla wiązania SHP-1 z domenami ITIM w immunoreceptorach hamujących. SHP-1 ulega wysokiej ekspresji w tkankach krwiotwórczych i ma negatywny wpływ na sygnalizację limfocytów. SHP-1 jest zaangażowany w kontrolę szlaków sygnałowych kinazy tyrozynowej w proliferacji komórkowej, z potencjalną rolą w raku.
Immunogen
Pełnej długości białko fuzyjne transferazy glutationowej SHP-1, oczyszczone z bakterii.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-SHP-1, klon HG213 wykrywa poziom SHP-1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeletal Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blot in Jurkat cell lysate.
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SHP-1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Opis wartości docelowych
~67 kDa.
Istnieją 3 izoformy o masie cząsteczkowej od 63 kDa do 68 kDa
Postać fizyczna
Króliczy supernatant monoklonalny bez azydku sodu.
Unpurified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek Jurkat
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1