SAB4700799
Przeciwciało monoklonalne anty-CD30wytwarzane u myszy
clone Ber-H8
Synonim(y):
Ki-1, Receptor CD30L, TNFRSF8
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Ber-H8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
NM_001243
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFRSF8(943)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)