Key Documents
SAB56000325
Sigma-Aldrich
Anti-CD30 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM425, affinity purified immunoglobulin
Synonim(y):
CD30L receptor, Lymphocyte activation antigen CD30, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies, primary antibodies
klon
RM425, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:100-1:250
western blot: 1:1000-1:2500
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFRSF8(943)
Specyficzność
This antibody reacts to human CD30
Immunogen
A peptide corresponding to the C-terminus of human CD30
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2