Kluczowe dokumenty
SAB4700504
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD98-Biotin antibody produced in mouse
clone MEM-108, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-SLC3A2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
MEM-108, monoclonal
application:
FACS
reaktywność gatunkowa:
human
metody:
flow cytometry: suitable
citations:
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-108, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC3A2(6520)
Opis ogólny
The antibody MEM-108 reacts with CD98, a 125 kDa disulfide-linked heterodimer (80 kDa glycosylated heavy chain + 45 kDa non-glykosylated light chain). CD98 is expressed on T lymphocytes (upon activation) and activated NK cells; it is also present at low levels on B lymphocytes, NK cells, monocytes and platelets.
Immunogen
RAJI human Burkitt′s lymphoma cell line
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 1:200. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)