Merck
24651C
SAFC
EX-CELL® NS0 Serum-Free Medium for NS0 Cells
Animal-component free, Protein-free, Chemically defined, dry powder, without L-glutamine, without sodium bicarbonate, suitable for cell culture
Produkcja farmaceutyczna
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.71
Poziom jakości
opis
for research or for further manufacturing use
Formularz
dry powder
metody
cell culture | mammalian: suitable
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
EX-CELL NS0 is an animal-component free, protein-free, chemically defined, serum-free medium developed for the long-term growth of NS0-related cells in suspension culture. The NS0 cells are clonal derivatives of the parent NS1 cell line and are capable of growth in suspension culture. NS0 hybridoma suspension cultures can be subcultured direclty into EX-CELL NS0 from serum-supplemented or serum-free media. Suspension cultures in EX-CELL NS0 have been carried for more that 50 passages with no loss of growth or viability.
Informacje prawne
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines at sigmaaldrich.com
Eukariotyczne linie komórkowe pomagają w złożonych modyfikacjach potranslacyjnych i fałdowaniu rekombinowanych białek. Znajdź odpowiednie linie komórkowe do produkcji białek rekombinowanych.