Kluczowe dokumenty
14419C
EX-CELL® 420 Serum-Free Medium for Insect Cells
Protein-free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Produkcja farmaceutyczna
opis
for research or for further manufacturing use
sterylność
sterile-filtered
Postać
liquid
metody
cell culture | insect: suitable
komponenty
NaHCO3: 0.35 g/L
L-glutamine: no
glucose: 6 g/L
HEPES: no
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Informacje prawne
produkt podobny
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1