Kluczowe dokumenty
928542
Sigma-Aldrich
24-well Chip
Fluidic 1105, COC
Synonim(y):
Cykliczny kopolimer olefin, Układ mikroprzepływowy
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
24-dołkowy Chip, Fluidic 1105, COC jest idealny do badań przesiewowych i oceny różnych parametrów eksperymentu mikroprzepływowego, takich jak różne obróbki powierzchni, protokoły powlekania lub odczynniki/rozpuszczalniki.
Cechy i korzyści
  • 24 płaskodenne studzienki 50 µl (otwarte do góry)
  • Możliwość użycia z automatycznym systemem pipetowania
  • Idealny do badań przesiewowych wielu parametrów jednocześnie
Właściwości układu:
  • Interfejs Mini Luer
  • Materiał: Cykliczny kopolimer olefin (COC)
  • 24 dołki z płaskim dnem
  • Objętość dołka: 50 µl
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)