928585
Various Height Reaction Chamber Chip
Fluidic 1099 COC
Synonim(y):
Cykliczny kopolimer olefin, Układ mikroprzepływowy
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
Chip z komorą reakcyjną o różnej wysokości, Fluidic 1099 COC microfluidic chip ma kilka rombowych komór o tych samych wymiarach, oprócz głębokości komory. Układ ten pomaga klientom w wyborze odpowiedniej objętości dla ich zastosowania lub prawidłowej grubości dla odczytu optycznego.
Cechy i korzyści
- Komory reakcyjne o różnych wysokościach od 50 µm do 150 µm
- Chip pomaga użytkownikom określić prawidłowe wymiary komory dla konkretnego zastosowania.
- Interfejs Mini Luer
- Materiał: Cykliczny kopolimer olefin (COC)
- 16 komór reakcyjnych o różnych wysokościach:
- Komora A i B: 50 µm
- Komora C i D: 60 µm
- Komora E i F: 70 µm
- Komora G i H: 80 µm
- Komora I i J: 90 µm
- Komora K i L: 100 µm
- Komora M i N: 120 µm
- Komora O i P: 150 µm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)