Kluczowe dokumenty
SAB4700506
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD98-PE antibody produced in mouse
clone MEM-108, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-SLC3A2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-108, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC3A2(6520)
Opis ogólny
The antibody MEM-108 reacts with CD98, a 125 kDa disulfide-linked heterodimer (80 kDa glycosylated heavy chain + 45 kDa non-glykosylated light chain). CD98 is expressed on T lymphocytes (upon activation) and activated NK cells; it is also present at low levels on B lymphocytes, NK cells, monocytes and platelets.
Immunogen
RAJI human Burkitt′s lymphoma cell line
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2