Kluczowe dokumenty
SAB4700195
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD48-FITC antibody produced in mouse
clone MEM-102, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BLAST-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
białko sprzężone:
FITC conjugate
application:
FACS
klon:
MEM-102, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
nonhuman primates, human
citations:
1
metody:
flow cytometry: suitable
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-102, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
nonhuman primates, human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD48(962)
Opis ogólny
The antibody MEM-102 reacts with CD48 antigen (Blast-1), a 40-47 kDa GPI-anchored membrane protein (immunoglobulin supergene family) widely expressed on hematopoietic cells; it is negative on granulocytes, platelets and erythrocytes.
Immunogen
Raji human Burkitt′s lymphoma cell line
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Drbal et al.
Blood, 98(5), 1561-1566 (2001-08-25)
An unusual CD18 monoclonal antibody (mAb) MEM-148 binds, in contrast to standard CD18 mAbs, specifically to peripheral blood monocytes and neutrophils activated by various stimuli such as phorbol myristate acetate, opsonized zymosan, heat-aggregated immunoglobulin, and (after priming with lipopolysaccharide, tumor