SAB4700231
Monoclonal Anti-CD79A-PE antibody produced in mouse
clone HM57, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HM57, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, pig, mouse
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD79A(973)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało HM57 oddziałuje z CD79a (Ig alfa), podjednostką 40-45 kDa receptora specyficznego dla antygenu komórek B (BCR) i jego wczesnymi formami rozwojowymi.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 202-216 ludzkiego CD79a
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
M Faldyna et al.
Veterinary immunology and immunopathology, 119(1-2), 56-62 (2007-08-04)
We have characterized a panel of commercially available anti-human monoclonal antibodies (mAbs) suitable for B-cell identification in pigs and dogs. The specificities of the mAbs were against CD20, CD21, CD22, and CD86. In addition to HM57, originally raised against human
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4700231-100TST | 4061838694768 |