Kluczowe dokumenty
NCXSCPH75
Sigma-Aldrich
Silver Nanocubes
75 nm, NanoXact, 1 mg/mL in ethanol, PVP 55 kDa (Polymer)
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
nanocubes
stężenie
1 mg/mL in ethanol
wielkość cząstki
75 nm
Zastosowanie
Nanokostki srebra (75 nm, NanoXact, 1 mg/ml w etanolu, PVP 55 kDa (polimer)) mogą być potencjalnie wykorzystywane do różnych zastosowań, takich jak podłoże do powierzchniowo wzmocnionego rozpraszania Ramana (SERS), fotodetektor MoS2, diody elektroluminescencyjne (LED) i zlokalizowany rezonans plazmonów powierzchniowych (LSPR).
Ze względu na swoje właściwości plazmoniczne, nanocząstki złota i srebra znajdują szeroki zakres zastosowań, począwszy od diagnostyki po wykrywanie molekularne, terapie fototermiczne i mikrofalowe oraz nanotoksykologię. Koloidalne nanocząstki srebra znajdują również zastosowanie w powłokach przeciwdrobnoustrojowych, elektronice i fotowoltaice oraz spektroskopii Ramana wzmocnionej powierzchniowo (SERS), podczas gdy koloidalne nanocząstki złota znajdują zastosowanie w testach przepływu bocznego (testy immunochromatograficzne) oraz jako etykiety TEM i wzorce wielkości.
Nasze wysokiej jakości nanorurki srebra oferują jednolite płaskie powierzchnie, co czyni je użytecznymi w czujnikach i aplikacjach obrazowania. Nanorurki te mają wąski rozkład wielkości i wykazują powierzchniowy rezonans plazmonowy (SPR) z wieloma trybami plazmonowymi w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni. Charakterystyczna morfologia i jednorodność tych nanorurek sprawia, że są one idealne do zastosowania w: powierzchniowo wzmocnionym rozpraszaniu Ramana (SERS), katalizie opartej na plazmonach, czujnikach, fotowoltaice i innych urządzeniach do pozyskiwania energii.
Przechowywanie i stabilność
NIE ZAMRAŻAĆ. Przechowywać w temperaturze 2-8°C i z dala od światła, gdy nie są używane, aby zmaksymalizować okres trwałości. Nanomateriały mogą być wrażliwe na wysokie i niskie pH oraz wysokie stężenia soli. Należy zachować ostrożność podczas zmiany warunków otoczenia, ponieważ cząsteczki mogą się agregować.
Informacje prawne
Product of nanoComposix, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tailoring of Silver Nanocubes with Optimized Localized Surface Plasmon in a Gap Mode for a Flexible MoS2 Photodetector
Sun B, et al.
Advances in Functional Materials, 29(26), 1900541-1900541 (2019)