Kluczowe dokumenty
SAB1404047
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAGEA11 antibody produced in mouse
clone 1C11, ascites fluid
Synonim(y):
MAGE-11, MAGE11, MAGEA-11, MGC10511
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C11, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~61.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAGEA11(4110)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny genów MAGEA. Członkowie tej rodziny kodują białka o identyczności sekwencji od 50 do 80%. Promotory i pierwsze eksony genów MAGEA wykazują znaczną zmienność, co sugeruje, że istnienie tej rodziny genów umożliwia ekspresję tej samej funkcji pod różnymi kontrolami transkrypcyjnymi. Geny MAGEA są zgrupowane w chromosomalnej lokalizacji Xq28. Są one związane z niektórymi dziedzicznymi zaburzeniami, takimi jak dyskeratoza wrodzona. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MAGEA11 (AAH04479.1, 1 a.a. ~ 319 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MPLEQRSQHCKPEEGLQAQEEDLGLVGAQALQAEEQEAAFFSSTLNVGTLEELPAAESPSPPQSPQEESFSPTAMDAIFGSLSDEGSGSQEKEGPSTSPDLIDPESFSQDILHDKIIDLVHLLLRKYRVKGLITKAEMLGSVIKNYEDYFPEIFREASVCMQLLFGIDVKEVDPTSHSYVLVTSLNLSYDGIQCNEQSMPKSGLLIIVLGVIFMEGNCIPEEVMWEVLSIMGVYAGREHFLFGEPKRLLTQNWVQEKYLVYRQVPGTDPACYEFLWGPRAHAETSKMKVLEYIANANGRDPTSYPSLYEDALREEGEGV
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)