Kluczowe dokumenty
SAB2900464
Sigma-Aldrich
Anti-GPR65 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
G-protein coupled receptor 65, GPR65, Gpcr25, HTDAG8, T-cell death-associated gene 8, TDAG8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 9-23 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPR65(8477)
Opis ogólny
TM4SF1 jest antygenem powierzchniowym komórek o wysokiej ekspresji w raku płuc, piersi, okrężnicy i jajnika. Może być stosowany jako cel terapeutyczny dla przeciwciał monoklonalnych w leczeniu tych nowotworów.
Immunogen
Syntetyczny 19-aminokwasowy peptyd z 3. domeny cytoplazmatycznej ludzkiego GPR65. Procentowa identyczność z innymi gatunkami na podstawie analizy BLAST: człowiek, goryl, małpa (100%); gibon, marmozeta (95%); królik (84%).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający mniej niż 0,1% azydku sodu.
Supplied at 1 mg/ml
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)