Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB4504104
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-PKD2 (pSer876) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anty-HSPC187
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 96 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:60000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer876)
informacje o genach
human ... PRKD2(25865)
Opis ogólny
Gen kinazy białkowej D2 (PRKD2), zmapowany na ludzkim chromosomie 4q21-23, koduje integralne białko błonowe policystynę-2. PRKD2 jest członkiem rodziny serynowo-treoninowej kinazy białkowej D (PRKD). Charakteryzuje się dwiema N-końcowymi bogatymi w cysteinę domenami palca cynkowego zaangażowanymi w wiązanie diacyloglicerolu (DAG) i estrów florbolowych, centralną domeną pleckstrin homology (PH) wiążącą lipidy/białka oraz C-końcową domeną kinazy. PRKD2 ulega ekspresji głównie w retikulum endoplazmatycznym (ER).
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego PKD2 wokół miejsca fosforylacji Ser876.
Zakres immunogenu: 829-878
Działania biochem./fizjol.
Kinaza białkowa D2 (PRKD2) jest nowym, istotnym mediatorem komunikacji między komórkami nowotworowymi a komórkami śródbłonka i obiecującym celem terapeutycznym w hamowaniu angiogenezy w nowotworach przewodu pokarmowego. Mutacja w genie prowadzi do autosomalnej dominującej wielotorbielowatości nerek (ADPKD). Polycystyna-2 może funkcjonować jako składnik kompleksów kanałów wewnątrzkomórkowych. PRKD2 wpływa na odpowiedzi immunologiczne zależne od komórek T CD8+. PKD2 ułatwia migrację komórek i jest związana z progresją i utrzymaniem różnych nowotworów złośliwych. Zwiększoną ekspresję PKD2 obserwuje się w różnych typach nowotworów, w tym w raku jelita grubego, glejaku wielopostaciowym (GBM). CRT0066101 działa jako inhibitor wszystkich trzech izoform kinazy białkowej D. W związku z tym może być stosowany jako lek terapeutyczny w kancerogenezie indukowanej przez PRKD2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nisha Durand et al.
Journal of clinical medicine, 5(2) (2016-02-06)
The Protein Kinase D (PKD) isoforms PKD1, PKD2, and PKD3 are effectors of the novel Protein Kinase Cs (nPKCs) and diacylglycerol (DAG). PKDs impact diverse biological processes like protein transport, cell migration, proliferation, epithelial to mesenchymal transition (EMT) and apoptosis.
Y Cai et al.
The Journal of biological chemistry, 274(40), 28557-28565 (1999-09-25)
PKD2, the second gene for the autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD), encodes a protein, polycystin-2, with predicted structural similarity to cation channel subunits. However, the function of polycystin-2 remains unknown. We used polyclonal antisera specific for the intracellular NH(2)
I Plastira et al.
Journal of neuroinflammation, 14(1), 253-253 (2017-12-21)
Extracellular lysophosphatidic acid (LPA) species transmit signals via six different G protein-coupled receptors (LPAR1-6) and are indispensible for brain development and function of the nervous system. However, under neuroinflammatory conditions or brain damage, LPA levels increase, thereby inducing signaling cascades
T Mochizuki et al.
Science (New York, N.Y.), 272(5266), 1339-1342 (1996-05-31)
A second gene for autosomal dominant polycystic kidney disease was identified by positional cloning. Nonsense mutations in this gene (PKD2) segregated with the disease in three PKD2 families. The predicted 968-amino acid sequence of the PKD2 gene product has six
Ninel Azoitei et al.
Gut, 59(10), 1316-1330 (2010-08-25)
Tumour angiogenesis is crucially dependent on the communication between the tumour and the associated endothelium. Protein kinase D (PKD) isoenzymes mediate vascular endothelial growth factor-A (VEGF-A) induced endothelial cell proliferation and migration and are also highly expressed in various tumours.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4504104-100UG4061832523682