Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB4504017
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Akt (pThr72) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 55 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr72)
informacje o genach
human ... AKT1(207)
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego Akt wokół miejsca fosforylacji Thr72.
Zakres immunogenu: 38-87
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miao-Qian Shi et al.
Molecular medicine reports, 13(3), 2597-2605 (2016-02-11)
Patients with essential hypertension undergo endothelial dysfunction, particularly in the conduit arteries. Cilostazol, a type III phosphodiesterase inhibitor, serves a role in the inhibition of platelet aggregation and it is widely used in the treatment of peripheral vascular diseases. Previous
Christiane E Koch et al.
Endocrinology, 155(5), 1806-1816 (2014-02-26)
Adiponectin, an adipocyte-derived hormone, regulates glucose and lipid metabolism. It is also antiinflammatory. During obesity, adiponectin levels and sensitivity are reduced. Whereas the action of adiponectin in the periphery is well established the neuroendocrine role of adiponectin is largely unknown.
Lingxiang Yu et al.
Cancer epidemiology, 38(4), 408-413 (2014-06-14)
Previous evidence has shown that microRNA (miR)-224 may function as an onco-miRNA in hepatocellular carcinoma (HCC) cells by activating AKT signaling. However, little is known about the clinical significance of the combined expression of miR-224 and phosphorylated-AKT (pAKT) on human
Hae-Rim Kim et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 66(3), 538-548 (2014-02-28)
Stromal cell-derived factor 1 (SDF-1) is a chemokine that is involved in the bone-destructive process in rheumatoid arthritis (RA) and bony metastasis in malignancy. This study was undertaken to determine the role and mechanism of SDF-1 in RA-associated osteoclastogenesis. The
Hiroko Katayama et al.
European journal of immunology, 44(6), 1622-1632 (2014-02-19)
The intracellular adaptor Lnk (also known as SH2B3) regulates cytokine signals that control lymphohematopoiesis, and Lnk(-/-) mice have expanded B-cell, megakaryocyte, and hematopoietic stem-cell populations. Moreover, mutations in the LNK gene are found in patients with myeloproliferative disease, whereas LNK