SAB4502023
Anti-NOTCH4 (Cleaved-Val1432), C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
INT3, NOTC4, NOTCH3, neurogenic locus notch 4, notch 4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 59 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
proteolytically cleaved (Val1432)
informacje o genach
human ... NOTCH4(4855)
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 1401-1450