Kluczowe dokumenty
N5163
Sigma-Aldrich
Anti-NOTCH4 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-INT3, Anti-Notch homolog 4 (Drosophila)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~230 kDa
antigen ~80 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1,000
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NOTCH4(4855)
mouse ... Notch4(18132)
rat ... Notch4(406162)
Opis ogólny
Homolog NOTCH-4 (NOTCH4) ulega ekspresji w raku piersi.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający resztom 1506-1524 ludzkiego NOTCH4. Sekwencja ta jest w 89% identyczna u myszy i szczurów.
Działania biochem./fizjol.
NOTCH homolog-4 (NOTCH4) ma domenę wewnątrzkomórkową, która odłącza się od białka po aktywacji. Domena ta następnie przemieszcza się do jądra i moduluje transkrypcję genów. NOTCH4 aktywuje również różne szlaki i przyczynia się do karcynogenezy. Mutacje w genie kodującym to białko mogą być powiązane ze schizofrenią.
Postać fizyczna
w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, zawierającej 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
AKT and 14-3-3 regulate Notch4 nuclear localization.
Ramakrishnan G
Scientific Reports, 5, 8782-8782 (2015)
Genetic variability testing of neurodevelopmental genes in schizophrenic patients.
Terzic T
Journal of Molecular Neuroscience, 56(1), 205-211 (2015)
NOTCH4 is a potential therapeutic target for triple-negative breast cancer.
Nagamatsu I
Anticancer Research, 34(1), 69-80 (2014)
Fernanda Silva et al.
Oncology letters, 12(4), 2686-2691 (2016-10-05)
Epithelial ovarian cancer is the most lethal gynecologic malignancy, despite advances in treatment. The most common histological type, high-grade ovarian serous carcinoma (OSC) is usually diagnosed at an advanced stage, and although these types of tumors frequently respond to surgery
Cuijuan Qian et al.
Molecular and cellular biochemistry, 401(1-2), 165-174 (2014-12-17)
Gastric cancer (GC) is one of the most common cancers and lethal malignancies in the world. Discovering novel biomarkers that correlate with GC may provide opportunities to reduce the severity of GC. As one of Notch receptor family members in