MABF937
Anti-Notch 3 Antibody, ECD, clone 2G8
clone 2G8, from rat
Synonim(y):
Neurogenic locus notch homolog protein 3, Notch 3, Notch homolog 3, Notch 3 ECD
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected the aggregated Notch 3 extracellular domain (ECD) deposits in brain blood vessels of CADASIL patients by immunohistochemistry staining of paraformaldehyde-fixed, paraffin-embedded brain tissue sections (Kast, J., et al. (2014). Acta Neuropathol. Commun. 2:96).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected the aggregated Notch 3 extracellular domain (ECD) deposits in brain blood vessels of CADASIL patients by fluorescent immunohistochemistry staining of paraformaldehyde-fixed frozen brain tissue sections. The Notch3-EDC immunoreactivity was seen co-localized with that of LTBP-1, but not fibrillin-1 (Kast, J., et al. (2014). Acta Neuropathol. Commun. 2:96).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected an elevated accumulation of aggregated Notch 3 extracellular domain (ECD) in brain blood vessel extracts from CADASIL patients when comparing to vessel extracts from non-diseased brains (Kast, J., et al. (2014). Acta Neuropathol. Commun. 2:96).
Inflammation & Immunology
Nervous System
Jakość
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be IgG2aκ.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1