Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA002891
Sigma-Aldrich
Anti-AKT1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C-AKT antibody produced in rabbit, Anti-PKB antibody produced in rabbit, Anti-Protein kinase B antibody produced in rabbit, Anti-RAC-α serine/threonine-protein kinase antibody produced in rabbit, Anti-RAC-PK-α antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
ERTFHVETPEEREEWTTAIQTVADGLKKQEEEEMDFRSGSPSDNSGAEEMEVSLAKPKHRVTMNEFEYLKLLGKGTFGKVILVKEKATGRYYAMKILKKEVIVA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKT1(207)
Opis ogólny
AKT1 (v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1) jest kinazą białkową Ser/Thr, zwaną również kinazą białkową B (PKB). Białko to jest aktywowane, gdy jest fosforylowane przy serynie 473 i treoninie 308. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 14q32.32.
Immunogen
RAC-α serine/threonine-protein kinase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
RAC-α jest enzymem kodowanym przez gen AKT1 u ludzi. Szlak Akt/tuberina/mTOR odgrywa ważną rolę w regulacji uszkodzeń DNA i szlaków naprawczych, które mogą predysponować nerki cukrzycowe do patogenezy raka nerkowokomórkowego. Szlak ten jest również krytycznie zaangażowany we wzrost, inwazję i przeżycie komórek nowotworowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70574
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoting Wang et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 140(8), 1399-1411 (2014-04-17)
v-akt Murine thymoma viral oncogene homolog (AKT) pathway is critically involved in cancer cell growth, invasion, and survival. We examined the correlation between the genetic variations in molecules of AKT pathway and clinical outcomes of gastric cancer. Six single nucleotide
Edgar Gil Rizzatti et al.
British journal of haematology, 130(4), 516-526 (2005-08-16)
Microarray studies have revealed the differential expression of several genes in mantle cell lymphoma (MCL), but it is unknown which of these differences are dependent on the transformed MCL cell itself or on the tumour microenvironment. To investigate which genes
Zu-Yao Yang et al.
Scientific reports, 5, 7758-7758 (2015-01-15)
The prognostic value of phosphorylated Akt (pAkt) overexpression in breast cancer has been investigated by many studies with inconsistent results. This systematic review was conducted to evaluate the association of pAkt overexpression with breast cancer prognosis in terms of overall
Samy L Habib et al.
Oncotarget, 5(9), 2542-2550 (2014-05-07)
Recent study from our laboratory showed that patients with diabetes are at a higher risk of developing kidney cancer. In the current study, we have explored one of the mechanisms by which diabetes accelerates tumorigenesis in the kidney. Kidney cancer
Hua-Yu Zhu et al.
PloS one, 9(5), e97114-e97114 (2014-05-13)
As an important oncogenic miRNA, microRNA-21 (miR-21) is associated with various malignant diseases. However, the precise biological function of miR-21 and its molecular mechanism in hypertrophic scar fibroblast cells has not been fully elucidated. Quantitative Real-Time PCR (qRT-PCR) analysis revealed