ABN200
Anti-C-X-C chemokine receptor type 5 (CXCR5) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
C-X-C chemokine receptor type 5, CXC-R5, CXCR-5, Burkitt lymphoma receptor 1, Monocyte-derived receptor 15, MDR-15, CD185
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CXCR5(643)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected C-X-C chemokine receptor type 5 (CXCR5) in 10 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
SH-SY5Y cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1