Kluczowe dokumenty
SAB4502708
Sigma-Aldrich
Anti-S100 A1, N-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
S100 CALCIUM-BINDING PROTEIN A1, S100-α
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 10 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... S100A1(6271)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-S100A1 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka S100 A1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego S100 A1.
Zakres immunogenu: 10-59
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sun Woo Shim et al.
Tissue engineering. Part A, 21(5-6), 1142-1151 (2014-12-02)
The present study employed nerve guidance conduits (NGCs) only, which were made of small intestine submucosa (SIS) and poly(caprolactone-co-lactide) (PCLA) to promote nerve regeneration in a peripheral nerve injury (PNI) model with nerve defects of 15 mm. The SIS- and PCLA-NGCs
Maike Hartlehnert et al.
Scientific reports, 7(1), 12518-12518 (2017-10-04)
The activation of T helper cells requires antigens to be exposed on the surface of antigen presenting cells (APCs) via MHC class II (MHC-II) molecules. Expression of MHC-II is generally limited to professional APCs, but other cell types can express
Chaoyun Wang et al.
Oncotarget, 8(55), 93551-93566 (2017-12-08)
Hypoxia-induced generation of vasoconstrictors reduces cerebral blood flow (CBF) while nitric oxide (NO) synthase (NOS) and microRNAs (miRNA) in endothelial cells (ECs) suppress vasoconstriction. Safflor yellow B (SYB), a natural plant compound, previously attenuated angiotensin II-mediated injury of ECs and
Yue-Juan Chen et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 56(4), 999-1008 (2015-06-06)
Our previous study has showed that co-grafted Schwann cells (SCs) promote proliferation and migration of the grafted oligodendrocyte precursor cells (OPCs). However, how the co-grafted SCs affect OPCs has not been clarified. In the present study, we confirmed that SC-induced