Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA019502
Sigma-Aldrich
Anti-S100P antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Protein S100-P, Anti-S100 calcium-binding protein P
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:2500- 1:5000
sekwencja immunogenna
MTELETAMGMIIDVFSRYSGSEGSTQTLTKGELKVLMEKELPGFLQSGKDKDAVDKLLKDLDANGDAQVDFSEF
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... S100P(6286)
Opis ogólny
S100P (białko P wiążące wapń S100) jest białkiem wiążącym wapń należącym do rodziny genów S100. Ulega ono ekspresji w ludzkim łożysku. Oprócz normalnych komórek, jego ekspresję stwierdzono w kilku nowotworach złośliwych.
Immunogen
Protein S100-P recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
S100P (białko P wiążące wapń S100) jest związane z kilkoma procesami, takimi jak homeostaza wapnia, proliferacja komórek, apoptoza, inwazja i ruchliwość komórek. Działa jako przekaźnik sygnału Ca2+, aktywując błonę, a także białko wiążące F-aktynę ezrynę podczas konformacji związanej z Ca2+. Może również ułatwiać proliferację i przeżycie komórek poprzez receptor dla aktywowanych produktów końcowych glikacji (RAGE). Doniesiono, że S100P może być potencjalnym markerem prognostycznym dla potrójnie ujemnego raka piersi (TNBC).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74602
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Judith Austermann et al.
Biochimica et biophysica acta, 1793(6), 1078-1085 (2008-12-30)
S100 proteins function as Ca2+ signal transducers by regulating cellular targets in their Ca2+ bound conformation. S100P is a member of the S100 protein family that can activate the membrane and F-actin binding protein ezrin in a Ca2+ dependent manner
Thiruvengadam Arumugam et al.
The Journal of biological chemistry, 279(7), 5059-5065 (2003-11-18)
S100P is a member of the S100 protein family that is expressed in several malignant neoplasms. Currently the effects of this molecule on cell function are unknown. In the present study we investigated the biological effects and mechanisms of action
Melanie Maierthaler et al.
Experimental and molecular pathology, 99(1), 180-187 (2015-06-27)
Triple-negative breast cancer (TNBC) is a group of very aggressive breast tumours, characterised by lack of expression of oestrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR) and erb-b2 receptor tyrosine kinase 2 (ERBB2/HER2). Nevertheless, TNBCs show different clinical characteristics and are very
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA019502-100UL4061837138898
HPA019502-25UL4061842869886