Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA003340
Sigma-Aldrich
Anti-S100A10 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Calpactin I light chain, Anti-Calpactin-1 light chain, Anti-Cellular ligand of annexin II, Anti-Protein S100-A10, Anti-S100 calcium-binding protein A10, Anti-p10 protein, Anti-p11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
MPSQMEHAMETMMFTFHKFAGDKGYLTKEDLRVLMEKEFPGFLENQKDPLAVDKIMKDLDQCRDGKV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... S100A10(6281)
Opis ogólny
Gen S100A10 (S100 calcium binding protein A10) koduje białko należące do rodziny białek S100 - małych, dimerycznych białek wiążących Ca2+ typu EF hand. Składa się z dwóch motywów wiążących wapń typu EF-hand. Jest zlokalizowane w ścisłym kompleksie heterotetramerycznym z białkiem wiążącym błonę obwodową aneksyną A2.
Immunogen
Protein S100-A10 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
S100A10 (białko A10 wiążące wapń S100) bierze udział w regulacji docelowych białek komórkowych w odpowiedzi na wewnątrzkomórkowe sygnały Ca2+. S100A10 jest stale w stanie aktywnym z powodu wymiany aminokwasów w pętlach wiążących Ca2+. To sprawia, że białko jest niewrażliwe na sygnały Ca2+. Działa jako pomost łączący niektóre białka transbłonowe z aneksyną A2, regulując w ten sposób wewnątrzkomórkowy ruch i funkcjonalną ekspresję tych białek na powierzchni komórki.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86371
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ursula Rescher et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 455(4), 575-582 (2007-07-20)
S100A10, also known as p11 or annexin 2 light chain, is a member of the S100 family of small, dimeric EF hand-type Ca(2+)-binding proteins that generally modulate cellular target proteins in response to intracellular Ca(2+) signals. In contrast to all
Chao Wang et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 23(1), 293-305 (2018-11-06)
Gastric cancer (GC) is a malignancy of the lining of the stomach and is prone to distant metastasis, which involves a variety of complex molecules. The S100 proteins are a family of calcium-binding cytosolic proteins that possess a wide range
J Xu et al.
Cell death and differentiation, 21(8), 1229-1239 (2014-04-29)
Macrophages can be activated and regulated by high-mobility group box 1 (HMGB1), a highly conserved nuclear protein. Inflammatory functions of HMGB1 are mediated by binding to cell surface receptors, including the receptor for advanced glycation end products (RAGE), Toll-like receptor