Merck
HPA006997
Sigma-Aldrich
Anti-S100A7 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Protein S100-A7 antibody produced in rabbit, Anti-Psoriasin antibody produced in rabbit, Anti-S100 calcium-binding protein A7 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
sekwencja immunogenna
EKPSLLTMMKENFPNFLSACDKKGTNYLADVFEKKDKNEDKKIDFSEFLSLLGDIATDYHKQSHGAAPCS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... S100A7(6278)
Opis ogólny
S100A7 (białko wiążące wapń S100 A7) jest białkiem wiążącym Ca2+ związanym z różnymi aktywnościami komórkowymi i pozakomórkowymi. Ulega ekspresji w uchu, skórze, języku i warstwowych tkankach nabłonka płaskiego.
Immunogen
Protein S100-A7 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-S100A7 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
S100A7 (białko A7 wiążące wapń S100) kontroluje migrację komórek indukowaną przez naskórkowy czynnik wzrostu (EGF) i przebudowę aktyny. Sugeruje się, że S100A7 może stymulować przerzuty komórek raka piersi ERα(-). Nadekspresja genu S100A7 powoduje bodźce zapalne.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70732
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amita Sneh et al.
Breast cancer research and treatment, 138(3), 727-739 (2013-03-29)
Psoriasin (S100A7) is a calcium-binding protein that has shown to be highly expressed in high-grade ductal carcinoma in situ (DCIS) and a subset of invasive breast cancers. However, its role in invasion and metastasis is not very well known. In
D M Bürgisser et al.
Biochemical and biophysical research communications, 217(1), 257-263 (1995-12-05)
The Ca(2+)-binding proteins regulate a number of cellular and extracellular activities and deregulations of S100 gene expression are associated with several human diseases. For example, S100A7 is upregulated in psoriatic skin, implicating a link with psoriasis, a chronic inflammatory dermatosis.
P Madsen et al.
The Journal of investigative dermatology, 97(4), 701-712 (1991-10-01)
Analysis of the protein patterns of normal and psoriatic noncultured unfractionated keratinocytes has revealed several low-molecular-weight proteins that are highly up-regulated in psoriatic epidermis. Here, we have cloned and sequenced the cDNA (clone 1085) for one of these proteins that
A D Rolland et al.
Human reproduction (Oxford, England), 28(1), 199-209 (2012-10-02)
Can protein biomarkers of the male genital tract be identified in human seminal plasma? We identified potential biomarkers for each of the organs participating in the secretions of the human seminal plasma. The seminal plasma fulfills critical functions for fertility
Joanna Y Lee et al.
Nature communications, 10(1), 1848-1848 (2019-04-25)
Increased tissue stiffness is a driver of breast cancer progression. The transcriptional regulator YAP is considered a universal mechanotransducer, based largely on 2D culture studies. However, the role of YAP during in vivo breast cancer remains unclear. Here, we find