Kluczowe dokumenty
SAB4501223
Sigma-Aldrich
Anti-GNAT1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
GNATR, Guanine nucleotide-binding protein G(t) subunit α-1, Transducin α-1 chain
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 40 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GNAT1(2779)
Opis ogólny
Anti-GNAT1 Antibody detects endogenous levels of total GNAT1 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human GNAT1.
Immunogen Range: 71-120
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Li Huang et al.
International journal of molecular sciences, 22(12) (2021-07-03)
Retinitis pigmentosa (RP) is an inherited form of retinal degeneration characterized by primary rod photoreceptor cell death followed by cone loss. Mutations in several genes linked to the disease cause increased levels of cyclic guanosine monophosphate (cGMP) and calcium ion