Kluczowe dokumenty
MABN2492
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw opsynie stożka zielonego/czerwonego, klon 7G8
clone 7G8, from mouse
Synonim(y):
Medium-wave-sensitive opsin 1, Green cone photoreceptor pigment, Green-sensitive opsin, GOP, Long-wave-sensitive opsin 1, Red-sensitive opsin, ROP)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7G8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OPN1MW(2652)
Opis ogólny
Średnioczuła opsyna 1/długoczuła opsyna 1 (UniProts: P04001; P04000; znane również jako pigment fotoreceptora zielonego stożka, opsyna wrażliwa na zieleń, GOP / pigment fotoreceptora czerwonego stożka, opsyna wrażliwa na czerwień, ROP) są kodowane przez geny OPN1MW (znane również jako GCP) / OPN1LW (znane również jako RCP) u ludzi. Pełny zakres rozróżniania kolorów u ludzi opiera się na obecności i funkcji trzech fotoreceptorów stożkowych. Każdy typ czopka posiada światłoczuły kompleks białkowo-pigmentowy składający się z 11-cis retinalu i unikalnego białka opsyny, który zapewnia czułość w krótkich (stożek S, szczytowa czułość około 420 nm), środkowych (stożek M, szczytowa czułość około 530 nm z polimorfizmem) i długich (stożek L, szczytowa czułość około 560 nm z polimorfizmem) długościach fal widma światła. Opsyny są wieloprzepustowymi białkami błonowymi, które należą do rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G 1. Składają się z czterech zewnątrzkomórkowych, 7 helikalnych i czterech cytoplazmatycznych domen. Geny trzech typów opsyn stożka i gen rodopsyny fotoreceptora pręcika wydają się być homologiczne z różnym stopniem zachowania. Najsilniejsza konserwacja występuje między pigmentami wrażliwymi na średnią (zieloną) i długą (czerwoną) długość fali na chromosomie X, co sugeruje stosunkowo niedawne zdarzenie duplikacji/rozbieżności. Opsyna stożka S (niebieska) wydaje się mieć silniejszą konserwację z rodopsyną. Dystrybucja fotoreceptorów stożkowych u ludzi jest zdominowana przez pigmenty stożkowe M i L. Wiadomo, że mutacje w genach OPN1MW i OPN1LW powodują ślepotę barw, która charakteryzuje się dichromazją, w której czerwony i zielony są mylone, bez utraty luminancji lub przesunięcia lub skrócenia widma. Niektóre mutacje prowadzą również do dystrofii stożka prowadzącej do postępującej degeneracji fotoreceptora stożka z pewnym zachowaniem funkcji pręcika. (Ref.: Neitz, M., and Neitz, J. (2000). Arch. Ophthalmol. 118(5); 691-700).
Specyficzność
Klon 7G8 specyficznie wykrywa ludzką zieloną/czerwoną opsynę.
Immunogen
Oczyszczona zielona/czerwona ludzka opsyna o pełnej długości.
Zastosowanie
Anti-Green Red Cone Opsin, klon 7G8, nr kat. MABN2492, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko opsynie 1 wrażliwej na fale średnie i opsynie 1 wrażliwej na fale długie i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina).
Research Category
Neuroscience
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human retina tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Green/Red Cone Opsin in human retina tissue sections.
Opis wartości docelowych
40,58 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.