Kluczowe dokumenty
SAB4500440
Sigma-Aldrich
Anti-CRABP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CRABP-II, Cellular retinoic acid-binding protein 2, Cellular retinoic acid-binding protein II, Retinoic acid-binding protein II, cellular
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 15 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RABP2(1382)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Komórkowe białko wiążące kwas retinowy 2 (CRABP2) jest wewnątrzkomórkowym białkiem wiążącym lipidy, zaangażowanym w stymulację aktywności transkrypcyjnej receptora. Doniesiono, że CRABP-II zawiera trzy potencjalne miejsca sUMOylacji skupione na K45, K87 i K102.
Przeciwciało anty-CRABP2wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka CRABP2.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego CRABP2.
Zakres immunogenu: 41-90
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CRABP2 produkowane u królików jest odpowiednie do pośredniego testu ELISA i analizy Western blot.
Działania biochem./fizjol.
Komórkowe białko wiążące kwas retinowy 2 (CRABP2) odgrywa kluczową rolę w przyspieszaniu aktywności transkrypcyjnej. W jądrze, wiążąc się bezpośrednio z receptorem jądrowym RAR, tworzy kompleks łączący kwas retinowy (RA) z białka wiążącego do receptora. Ta interakcja ostatecznie pomaga przyspieszyć aktywność transkrypcyjną. Może to mieć wpływ na niedojrzały fenotyp komórek glejaka.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Benito Campos et al.
International journal of cancer, 131(8), 1963-1968 (2012-01-26)
Impairment of endogenous differentiation pathways like retinoic acid (RA) signaling seems to be a central pathogenetic event in astrocytic gliomas. Among others, expression of the differentiation-promoting RA chaperon protein cellular retinoic acid binding protein 2 (CRABP2) is extenuated in high-grade
Avijit Majumdar et al.
The Journal of biological chemistry, 286(49), 42749-42757 (2011-10-15)
Cellular retinoic acid-binding protein II (CRABP-II) undergoes nuclear translocation upon binding of retinoic acid (RA). In the nucleus, CRABP-II directly binds to the nuclear receptor RAR to form a complex through which RA is "channeled" from the binding protein to