Kluczowe dokumenty
SAB4500071
Sigma-Aldrich
Anti-p57 KIP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CDKN1C, CDN1C, CDNC, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1C, Cyclin-dependent kinase inhibitor p57
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 32 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDKN1C(1028)
Opis ogólny
Inhibitor kinazy zależnej od cyklin p57 (CDKN1C) lub p57 KIP2 (białko hamujące kinazę) jest genem supresorowym nowotworu zmapowanym na telomerycznym końcu ludzkiego chromosomu 11p15.5, regionie związanym ze sporadycznymi nowotworami i zespołem Beckwitha-Wiedemanna. Ludzki p57KIP2 koduje białko o długości 316 aminokwasów, charakteryzujące się konserwatywnymi domenami amino- i karboksy-końcowymi i składające się z sekwencji z powtórzeniami prolina-alanina. Podczas embriogenezy myszy transkrypt p57 KIP2 ulega wysokiej ekspresji w mięśniach szkieletowych, mózgu, sercu, płucach i oku.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego p57 Kip2.
Zakres immunogenów: 267-316
Zastosowanie
Przeciwciało anty-p57 KIP2, C-Terminal produkowane u królików zostało użyte do analizy Western blot.
Działania biochem./fizjol.
Inhibitor kinazy zależnej od cyklin p57 (CDKN1C) lub p57 KIP2, odgrywa istotną rolę jako ściśle wiążący inhibitor kilku kompleksów cykliny G1 / kinazy zależnej od cyklin (CDK). Kodowane białko działa jako negatywny regulator proliferacji komórek. Mutacja tego genu powoduje zespół Beckwitha-Wiedemanna. Białko p57Kip2 bierze udział w hamowaniu proliferacji komórek HeLa za pośrednictwem glukokortykoidów. p57Kip2 ułatwia również bezpośrednie hamowanie replikacji DNA poprzez wiązanie się z antygenem jądrowym komórki proliferującej. p57Kip2 jest białkiem supresorowym nowotworu i pomaga w normalnym procesie rozwoju.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
p57Kip2, a glucocorticoid-induced inhibitor of cell cycle progression in HeLa cells.
Samuelsson MK, et al.
Molecular Endocrinology, 13(11), 1811-1822 (1999)
An imprinted gene p57KIP2 is mutated in Beckwith-Wiedemann syndrome.
Hatada I, et al.
Nature Genetics, 14(2), 171-173 (1996)
p57KIP2, a structurally distinct member of the p21CIP1 Cdk inhibitor family, is a candidate tumor suppressor gene.
Matsuoka S, et al.
Genes & Development, 9(6), 650-662 (1995)
Matthew Van De Pette et al.
PLoS genetics, 12(3), e1005916-e1005916 (2016-03-11)
The accurate diagnosis and clinical management of the growth restriction disorder Silver Russell Syndrome (SRS) has confounded researchers and clinicians for many years due to the myriad of genetic and epigenetic alterations reported in these patients and the lack of