Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2105082
Sigma-Aldrich
Anti-TRPA1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ANKTM1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
127 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse, yeast
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRPA1(8989)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human TRPA1
Działania biochem./fizjol.
The structure of the protein encoded by this gene is highly related to both the protein ankyrin and transmembrane proteins. The specific function of this protein has not yet been determined; however, studies indicate the function may involve a role in sig
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: KCTDRLDEDGNTALHFAAREGHAKAVALLLSHNADIVLNKQQASFLHLAL
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
TRPA1 expression is downregulated by dexamethasone and aurothiomalate in human chondrocytes: TRPA1 as a novel factor and drug target in arthritis.
Elina Nummenmaa et al.
RMD open, 3(2), e000556-e000556 (2017-09-16)