ABN1009
Anti-TRPA1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Transient receptor potential cation channel subfamily A member 1, TRPA1, Ankyrin-like with transmembrane domains protein 1, Transformation-sensitive protein p120
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRPA1(8989)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected TRPA1 in 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1