Kluczowe dokumenty
SAB4301756
Sigma-Aldrich
Anti-PF4
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CXCL4, PF-4, SCYB4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20-1:100
nr dostępu
NP_002610
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PF4(5196)
Opis ogólny
Platelet factor-4 (PF-4) is a CXC chemokine that is expressed in megakaryocytes and stored in the alpha-granules of platelets. The gene encoding this protein is localized on human chromosome 4.
Immunogen
Synthetic peptide of human PF4
Działania biochem./fizjol.
Platelet factor-4 (PF-4) is chemotactic towards neutrophils and monocytes and has been shown to inhibit angiogenesis. This protein associates with heparin and neutralizes it. It also neutralizes various negatively charged proteoglycans.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CXCL4 Plasma Levels Are Not Associated with the Extent of Coronary Artery Disease or with Coronary Plaque Morphology.
Erbel C
PLoS ONE, 10(11), ee0141693-ee0141693 (2015)
Chemokines and Chemokine Receptors
Manel Juan
Wiley Interdisciplinary Reviews. RNA null
CXCL4-platelet factor 4, heparin-induced thrombocytopenia and cancer.
Sandset PM
Thrombosis Research, 129, S97-100 (2012)
Transformation-associated cytokine 9E3/CEF4 is chemotactic for chicken peripheral blood mononuclear cells.
Barker KA
Journal of Virology, 67(6), 3528-3533 (1993)