Merck
SAB4200794
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw inwolukrynie, mysie monoklonalne
clone SY5, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-IVL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SY5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~68 kDa
reaktywność gatunkowa
canine, gorilla, porcine, mouse, human, owl monkey
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using human skin sections
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IVL(3713)
Opis ogólny
Przeciwciało monoklonalne przeciw inwolukrynie (izotyp IgG1 myszy) pochodzi z hybrydomy SY5, wytwarzanej przez fuzję komórek szpiczaka myszy i splenocytów myszy immunizowanych oczyszczoną ludzką inwolukryną. Inwolukryna jest rozpuszczalnym białkiem cytoplazmatycznym. Ulega ekspresji w wielu warstwach nabłonka płaskiego, w tym w rogówce, która nie ma wyraźnej warstwy rogowej.
Skóra służy jako istotna bariera, która chroni środowisko wewnętrzne przed wpływami zewnętrznymi. Gdy komórki zaczynają migrować z warstwy komórek podstawnych naskórka w kierunku powierzchni skóry, tracą zdolność do podziału i przechodzą do etapu różnicowania końcowego. Podczas tego procesu keratynocyty przechodzą wyraźne zmiany morfologiczne i strukturalne. Jednocześnie rozpoczyna się synteza ważnych, zależnych od różnicowania białek strukturalnych i katalitycznych, które obejmują keratyny, filagrynę, transglutaminazę, lorykrynę i inwolukrynę. Inwolukryna (IVL) jest rozpuszczalnym białkiem cytoplazmatycznym, prekursorem zrogowaciałej otoczki naskórka, które zostaje usieciowane przez transglutaminazę podczas montażu otoczki. Inwolukryna ulega ekspresji w wielu warstwach nabłonka płaskiego, w tym w rogówce, która nie posiada wyraźnej warstwy rogowej. Służy jako wczesny marker różnicowania keratynocytów i składnik zrogowaciałej otoczki. Ulega specyficznej ekspresji w nadpodstawnych warstwach naskórka. Inwolukryna gromadzi się w warstwie kolczystej i ziarnistej jako nieusieciowany prekursor i zostaje kowalencyjnie usieciowana z innymi białkami i lipidami, tworząc rusztowanie otoczki rogowej podczas końcowych etapów różnicowania keratynocytów. Komórki, które utraciły zdolność do podziału, nadal wykazują ekspresję inwolukryny.
W stanach patologicznych ekspresja inwolukryny może być zmieniona. W łuszczycy i innych łagodnych hiperplazjach naskórka, ekspresja inwolukryny pojawia się bliżej warstwy podstawnej niż jej normalna ekspresja. W raku płaskonabłonkowym i zmianach przednowotworowych inwolukryna jest nieprawidłowo zwiększona i zmniejszona w ciężkich dysplazjach krtani i szyjki macicy.
Monoklonalne przeciwciało przeciw inwolukrynie specyficznie rozpoznaje ludzką i mysią inwolukrynę. Przeciwciało nie reaguje z naskórkiem myszy, umożliwiając w ten sposób wykorzystanie przeciwciała do badania ludzkich ksenoprzeszczepów u nagich myszy. Przeciwciało wybarwia górne warstwy kolczyste i ziarniste w ludzkiej skórze oraz cytoplazmę ponadpodstawnych terminalnie zróżnicowanych keratynocytów w koloniach warstwowych.
Immunogen
oczyszczona ludzka inwolukryna
Zastosowanie
Przeciwciało przeciw inwolukrynie, mysie monoklonalne jest zalecane do stosowania w różnych technikach immunologicznych, w tym:
  • Immunoblot
  • Immunofluorescencja
  • Immunohistochemia
  • Immunoprecypitacja
Działania biochem./fizjol.
Inwolukryna (IVL) działa jako prekursor zrogowaciałej otoczki naskórka, która zostaje usieciowana przez transglutaminazę podczas montażu otoczki. Inwolukryna gromadzi się w warstwie kolczystej i ziarnistej jako nieusieciowany prekursor i zostaje kowalencyjnie usieciowana z innymi białkami i lipidami, tworząc rusztowanie otoczki rogowej podczas końcowych etapów różnicowania keratynocytów. Komórki, które utraciły zdolność do podziału wyrażają inwolukrynę. W stanach patologicznych ekspresja inwolukryny może być zmieniona. W łuszczycy i innych łagodnych hiperplazjach naskórka, ekspresja inwolukryny pojawia się bliżej warstwy podstawnej niż jej normalna ekspresja. W raku płaskonabłonkowym i zmianach przednowotworowych inwolukryna jest nienormalnie zwiększona i zmniejszona w ciężkich dysplazjach krtani i szyjki macicy.
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Inne uwagi
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego, a nie do celów farmaceutycznych, domowych lub innych.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J F Crish et al.
Differentiation; research in biological diversity, 53(3), 191-200 (1993-07-01)
Involucrin is a precursor of the keratinocyte cornified envelope that is specifically expressed in the suprabasal layers of the epidermis and other stratifying squamous epithelia. To study involucrin gene expression and the function of involucrin, we expressed a 6 kb
R H Rice et al.
Cell, 11(2), 417-422 (1977-06-01)
A small proportion of the protein of stratum corneum of human epidermal callus is insoluble even when boiled in solutions containing sodium dodecylsulfate and a reducing agent. This protein is present in the cornified envelope, a structure located beneath the
James F Crish et al.
Oncogene, 21(5), 738-747 (2002-02-19)
Human involucrin (hINV) is a keratinocyte protein that is expressed in the suprabasal compartment of the epidermis and other stratifying surface epithelia. Involucrin gene expression is initiated early in the differentiation process and is maintained until terminal cell death. The
N Maas-Szabowski et al.
The Journal of investigative dermatology, 116(5), 816-820 (2001-05-12)
Organotypic cocultures of keratinocytes and fibroblasts generate a normal epidermis irrespective of the species and tissue origin of fibroblasts. The use of mouse fibroblasts and human keratinocytes facilitates the identification of the origin of compounds involved in epidermal tissue reconstitution
E F Griffin et al.
Journal of cell science, 102 ( Pt 4), 799-805 (1992-08-01)
A novel procedure involving the sequential use of two different antisense constructs has been used to inhibit the synthesis of involucrin in a hybrid cell line formed by the fusion of a human cervical carcinoma cell with a normal human