Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0005196M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PF4 antibody produced in mouse
clone 3F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CXCL4, Anti-MGC138298, Anti-Platelet factor 4 (chemokine (C-X-C motif) ligand 4), Anti-SCYB4
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PF4(5196)
Opis ogólny
Czynnik płytkowy 4 jest 70-aminokwasowym białkiem, które jest uwalniane z granulek alfa aktywowanych płytek krwi i wiąże się z wysokim powinowactwem do heparyny. Jego główną rolą fizjologiczną wydaje się być neutralizacja cząsteczek podobnych do heparyny na powierzchni śródbłonka naczyń krwionośnych, hamując w ten sposób lokalną aktywność antytrombiny III i promując krzepnięcie. Jako silny chemoatraktant dla neutrofili i fibroblastów, PF4 prawdopodobnie odgrywa rolę w stanach zapalnych i naprawie ran (Eisman et al., 1990 [PubMed 1695112]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
PF4 (NP_002610, 31 a.a. ~ 101 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
AEAEEDGDLQCLCVKTTSQVRPRHITSLEVIKAGPHCPTAQLIATLKNGRKICLDLQAPLYKKIIKKLLES
Działania biochem./fizjol.
Czynnik płytkowy-4 (PF-4) jest chemotaktyczny w stosunku do neutrofili i monocytów i wykazano, że hamuje angiogenezę. Białko to wiąże się z heparyną i neutralizuje ją. Neutralizuje również różne ujemnie naładowane proteoglikany.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemokines and Chemokine Receptors
Manel Juan
Wiley Interdisciplinary Reviews. RNA null
CXCL4 Plasma Levels Are Not Associated with the Extent of Coronary Artery Disease or with Coronary Plaque Morphology.
Erbel C
PLoS ONE, 10(11), e0141693-e0141693 (2015)
Junko Daito et al.
Acta histochemica et cytochemica, 47(2), 67-74 (2014-09-16)
Activated platelets form platelet-leukocyte aggregates in the circulation in inflammatory diseases. We investigated whether activated platelets in inflamed skin tissues are phagocytized and removed by neutrophils. To investigate the kinetics of platelets and neutrophils, we immunohistochemically examined the spatiotemporal distribution
CXCL4-platelet factor 4, heparin-induced thrombocytopenia and cancer.
Sandset PM
Thrombosis Research, 129, S97-100 (2012)
Transformation-associated cytokine 9E3/CEF4 is chemotactic for chicken peripheral blood mononuclear cells.
Barker KA
Journal of Virology, 67(6), 3528-3533 (1993)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0005196M1-100UG4061831635263