Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
WH0005595M1
Sigma-Aldrich
Anti-MAPK3/ERK1 Antibody
mouse monoclonal, 3C9
Synonim(y):
Anti-ERK1, Anti-P44ERK1, Anti-P44MAPK, Anti-PRKM3, Anti-mitogen-activated protein kinase 3
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Nazwa produktu
Monoclonal Anti-MAPK3 antibody produced in mouse, clone 3C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPK3(5595)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny kinaz MAP. Kinazy MAP, znane również jako kinazy regulowane sygnałem zewnątrzkomórkowym (ERK), działają w kaskadzie sygnalizacyjnej, która reguluje różne procesy komórkowe, takie jak proliferacja, różnicowanie i progresja cyklu komórkowego w odpowiedzi na różne sygnały zewnątrzkomórkowe. Kinaza ta jest aktywowana przez wcześniejsze kinazy, co powoduje jej translokację do jądra, gdzie fosforyluje cele jądrowe. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy białka. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MAPK3 (AAH13992, 279 a.a. ~ 379 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
NYLQSLPSKTKVAWAKLFPKSDSKALDLLDRMLTFNPNKRITVEEALAHPYLEQYYDPTDEPVAEEPFTFAMELDDLPKERLKELIFQETARFQPGVLEAP
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haizhong Feng et al.
The Journal of clinical investigation, 124(9), 3741-3756 (2014-07-26)
Aberrant activation of EGFR in human cancers promotes tumorigenesis through stimulation of AKT signaling. Here, we determined that the discoidina neuropilin-like membrane protein DCBLD2 is upregulated in clinical specimens of glioblastomas and head and neck cancers (HNCs) and is required
Eszter Banki et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 54(3), 300-309 (2014-02-19)
Diabetic nephropathy is the leading cause of end-stage renal failure and accounts for 30-40 % of patients entering renal transplant programmes. The nephroprotective effects of the neuropeptide pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP38) against diabetes have been shown previously, but the molecular
Ning Chai et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 39(8), 1933-1945 (2014-02-21)
Fear extinction has been extensively studied, but little is known about the molecular processes that underlie the persistence of extinction long-term memory (LTM). We found that microinfusion of norepinephrine (NE) into the CA1 area of the dorsal hippocampus during the
Jessica Tilghman et al.
Cancer research, 74(11), 3168-3179 (2014-04-09)
Glioblastoma (GBM) stem cells (GSC) are a subpopulation of tumor cells that display stem-like characteristics (stemness) and play unique roles in tumor propagation, therapeutic resistance, and tumor recurrence. Therapeutic targets in GSCs are a focus of increasing interest to improve
Yichao Fan et al.
Experimental eye research, 127, 104-116 (2014-06-10)
The breakdown of the inner endothelial blood-retinal barrier (BRB) and subsequent retinal vascular leakage are the main causes of vision loss due to diabetic retinopathy (DR). Exendin-4 (E4) is a long-acting agonist of the glucagon-like peptide 1 hormone receptor (GLP-1R)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0005595M1-100UG4061829610395