Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5701480
Sigma-Aldrich
Anty-CXCL4/PF4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.13 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PF4(5196)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny chemokin CXC. Chemokina ta jest uwalniana z granulek alfa aktywowanych płytek krwi w postaci homotetrameru, który ma wysokie powinowactwo do heparyny i bierze udział w agregacji płytek krwi. Białko to jest chemotaktyczne dla wielu innych typów komórek, a także działa jako inhibitor hematopoezy, angiogenezy i funkcji limfocytów T. Białko wykazuje również aktywność przeciwdrobnoustrojową przeciwko Plasmodium falciparum. [dostarczone przez RefSeq, październik 2014].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego CXCL4/CXCL4/PF4
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)