Kluczowe dokumenty
SAB4300696
Sigma-Aldrich
Anti-Postn antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Ost2, Anti-PLF, Anti-PN, Anti-peri, Anti-periostin, osteoblast specific factor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~93 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(R-E-E-I-E)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Postn(50706)
Opis ogólny
Gen periostyny (POSTN) z 23 eksonami obejmującymi 36 kb jest mapowany na chromosomie 13q13.3. Gen ten koduje periostynę, białko macierzy komórkowej należące do rodziny niestrukturalnych białek macierzy. Struktura periostyny zawiera peptyd sygnałowy, cztery domeny podobne do fascyklin (FAS1) z zależnymi od witaminy K resztami kwasu γ-karboksyglutaminowego (Gla) oraz hydrofilowy region C-końcowy z miejscem wiązania heparyny. Białko ulega ekspresji głównie w okostnej, więzadłach przyzębia, zastawkach serca i ścięgnach. Przeciwciało wykrywa endogenny poziom całkowitego białka periostyny.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 125-129 ( R-E-E-I-E), zgodnie z białkiem NP_006466.2
Zastosowanie
Przeciwciało anty-POSTN wyprodukowane u królika zostało użyte w metodzie western blot.
Działania biochem./fizjol.
Periostyna (POSTN) ułatwia strukturę i organizację macierzy zewnątrzkomórkowej. Działa jako przyzwoitka kolagenu i reguluje fibrylogenezę kolagenu typu I. POSTN bierze udział we wczesnych etapach tworzenia kości, naprawie tkanek oraz rekrutacji i adhezji komórek. Białko to jest niezbędne do utrzymania nowotworowych komórek macierzystych i przerzutów. Zwiększoną ekspresję POSTN zaobserwowano w różnych typach nowotworów, w tym w raku prostaty, piersi, płuc, trzustki, jajnika i jelita grubego. W związku z tym poziomy POSTN mogą być wykorzystywane jako biomarker prognostyczny dla tych nowotworów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Wiąże się z heparyną. Indukuje przyłączanie i rozprzestrzenianie się komórek oraz odgrywa rolę w adhezji komórek. Może odgrywać rolę w mineralizacji macierzy zewnątrzkomórkowej.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicolas Bonnet et al.
The Journal of biological chemistry, 284(51), 35939-35950 (2009-10-20)
Periostin (gene Postn) is a secreted extracellular matrix protein involved in cell recruitment and adhesion and plays an important role in odontogenesis. In bone, periostin is preferentially expressed in the periosteum, but its functional significance remains unclear. We investigated Postn(-/-)
Periostin Mediates Oestrogen-Induced Osteogenic Differentiation of Bone Marrow Stromal Cells in Ovariectomised Rats.
Li, et al.
BioMed Research International, 2020, 9405909-9405909 (2020)
Ilaria Malanchi et al.
Nature, 481(7379), 85-89 (2011-12-14)
Metastatic growth in distant organs is the major cause of cancer mortality. The development of metastasis is a multistage process with several rate-limiting steps. Although dissemination of tumour cells seems to be an early and frequent event, the successful initiation
Mukundan Attur et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(10), 4107-4121 (2015-06-21)
We investigated the role of periostin, an extracellular matrix protein, in the pathophysiology of osteoarthritis (OA). In OA, dysregulated gene expression and phenotypic changes in articular chondrocytes culminate in progressive loss of cartilage from the joint surface. The molecular mechanisms
Yan Lu et al.
The Journal of clinical investigation, 124(8), 3501-3513 (2014-07-09)
Hepatosteatosis is characterized by an aberrant accumulation of triglycerides in the liver; however, the factors that drive obesity-induced fatty liver remain largely unknown. Here, we demonstrated that the secreted cell adhesion protein periostin is markedly upregulated in livers of obese
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4300696-100UG4061832705484