Kluczowe dokumenty
SAB2108341
Sigma-Aldrich
Anti-CDH23 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
56kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, bovine, rat, human, rabbit, mouse, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CDH23(64072)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego CDH23
Działania biochem./fizjol.
Gen ten należy do nadrodziny kadheryn, której geny kodują glikoproteiny adhezyjne zależne od wapnia. Uważa się, że kodowane białko jest zaangażowane w organizację stereocilii i tworzenie wiązek włosów. Gen jest zlokalizowany w regionie
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DYISGVLTLNGLLDRENPLYSHGFILTVKGTELNDDRTPSDATVTTTFNI
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2108341-100UL4061836226817