Kluczowe dokumenty
HPA006206
Sigma-Aldrich
Anti-EGR3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-PILOT, Anti-early growth response 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
EPVSFHDPQGNPGLAYSPQDYQSAKPALDSNLFPMIPDYNLYHHPNDMGSIPEHKPFQGMDPIRVNPPPITPLETIKAFKDKQIHPGFGSLPQPPLTLKPIRPRKYPNRPSKTPLHERPHACPAEGCDRRFSRSD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EGR3(1960)
Immunogen
early growth response 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-EGR3 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Białko odpowiedzi wczesnego wzrostu 3 jest białkiem kodowanym przez gen EGR3 u ludzi. Należy on do rodziny Egr; posiada pojedynczy intron i mapuje się na chromosomie 8 w pasmach p21-23. Gen ten jest natychmiastowym wczesnym genem, który ulega ekspresji w całym mózgu i jest genem podatności na schizofrenię (SZ). Odgrywa kluczową rolę w sygnalizacji czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) w aktywowanych komórkach śródbłonka. Polimorfizm tego genu jest związany z chorobą wieńcową (CAD) u mężczyzn z chińskiej populacji Uygur. Jego ekspresja może odgrywać ważną rolę w różnicowaniu, proliferacji, przerzutach i progresji raka żołądka. Może również działać jako potencjalny marker diagnostyczny raka żołądka.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70994
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fei Liao et al.
Journal of molecular histology, 44(4), 463-468 (2013-03-06)
The early growth response (EGR) family has a highly conserved DNA-binding domain and encodes zinc finger proteins, which show suppressive effects on tumour growth. However, the expression and significance of EGR3 in gastric cancer are still unknown. In this study
Xia Li et al.
Lipids in health and disease, 13, 84-84 (2014-06-03)
Endothelial cell activation and dysfunction are the foundation of atherosclerosis, including coronary artery disease (CAD). Endothelial cell activation is mediated by the level of gene transcription. Early growth response 3 (Egr3) is a critical determinant of vascular endothelial growth factor
Yukika Nishimura et al.
NeuroImage, 85 Pt 1, 527-534 (2013-08-22)
The early growth response 3 (EGR3) gene is an immediate early gene that is expressed throughout the brain and has been suggested as a potential susceptibility gene for schizophrenia (SZ). EGR3 impairment is associated with various neurodevelopmental dysfunctions, and some
Qi-Lan Ning et al.
Yi chuan = Hereditas, 34(3), 307-314 (2012-03-20)
Previous studies showed that EGR3 gene located in chromosome 8p21.3 was involved in the etiology of schizophrenia. However, the finding failed to be replicated in several case-control studies. To investigate the genetic role of the EGR3 gene in Chinese psychiatric
S Patwardhan et al.
Oncogene, 6(6), 917-928 (1991-06-01)
We have previously described two cellular immediate-early genes, Egr-1 (mouse) and EGR2 (human) that encode zinc finger proteins. Here we report the characterization of a new member of the Egr family referred to as EGR3 (human). This cDNA clone was
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA006206-100UL4061836310509
HPA006206-25UL4061842776702